Saltar a
MATH8735F2C5
Matrix Scientific
Pigment Violet 23
Sinónimos:
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C34H22O2N4Cl2
Peso molecular:
589.48
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C34H22Cl2N4O2/c1-3-39-21-11-7-5-9-17(21)25-23(39)15-13-19-31(25)41-33-27(35)30-34(28(36)29(33)37-19)42-32-20(38-30)14-16-24-26(32)18-10-6-8-12-22(18)40(24)4-2/h5-16H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
QRHKNXDJFJHAMM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)