Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
386.44
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H22N2O3/c1-14-18(10-11-23(27)28)15(2)25-21(14)13-20-19-9-8-17(12-22(19)26-24(20)29)16-6-4-3-5-7-16/h3-9,12-13,25H,10-11H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,28)/b20-13-
InChI key
APYYTEJNOZQZNA-MOSHPQCFSA-N
General description
A cell-permeable indolinone compound that acts as a potent, ATP site-targeting PDGFR inhibitor (IC50 = 10 nM against PDGFRβ), while affecting Flk-1/KDR/ VEGFR2, FGFR1, and EGFR only at much higher concentrations (IC50 = 0.14, 2.29, and >100 µM, respectively). Reported to selectively inhibit PDGFβ- over EGF-stimulated proliferation in EGFR-expressing NIH 3T3 cultures (IC50 = 0.11 and 21.9 µM, respectively) and exhibit much weaker potency against the proliferation of HUVEC cells upon FGF or VEGF stimulation (IC50 = 10 µM).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Sun, L., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 5120.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?