Merck
MXPPLUS01
Kit Bomba Milliflex Plus cabezal único
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La bomba de vacío compacta Milliflex Plus agiliza la filtración para acelerar las pruebas de control de calidad. Juntas, las unidades de filtración Milliflex y la bomba de vacío Milliflex Plus proporcionan una solución integrada para brindar resultados fiables y precisos en entornos de alto rendimiento de producción.
La desinfección es fácil, de modo que se altera poco el flujo de trabajo. Para una producción aún mayor, puede configurarse una estación de trabajo de gran volumen de hasta tres bombas Milliflex PLUS utilizada por un único analista. Las pruebas revelan que 3 bombas Milliflex PLUS son más rápidas que un colector de 6 puestos.
Servicio técnico y mantenimiento
{HCompany} proporciona servicio técnico y una oferta de mantenimientos completos para ayudarle a ahorrar recursos de control de calidad y facilitar la implantación de su unidad individual de la bomba Milliflex Plus en su rutina analítica diaria. Nuestros muy experimentados equipos están ahí para ayudarle.
Application
Análisis de cerveza, agua embotellada, cosméticos, productos farmacéuticos, análisis del grado de contaminación microbiológica, supervisión del agua
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)