Saltar a
MXPPUMP01
Milliflex Plus pump
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Este artículo solo puede pedirse en el sitio web Merck Millipore.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
AC/DC input
24 V / 30 V DC
material
polyester
manufacturer/tradename
Milliflex®
H
13.5 cm (5.3 in.)
L
26.9 cm (10.6 in.)
W
17 cm (6.69 in.)
weight
3.6 kg (7.9 lb)
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Evaluating downstream process quality involves multiple steps, whether in pharmaceutical, beverage, or microelectronic product manufacturing processes. The compact Milliflex PLUS vacuum pump streamlines filtration steps during testing to accelerate QC sampling. When used with convenient Milliflex filtration funnels, the pump and Milliflex units comprise an integrated solution for delivering reliable, accurate results in high-throughput production environments.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)