Saltar a
NM0046
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
Sinónimos:
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121815
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
NM0048NM0047NM0042
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)