Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N4OS
Peso molecular:
324.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
25140904
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
quetiapine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?