Saltar a
F0804
Suero bovino fetal, grado de investigación
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Suero fetal bovino, FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
eCl@ss:
32160701
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
El suero bovino fetal (FBS), un suplemento popular, se obtiene principalmente de terneros no nacidos. Contiene nutrientes, vitaminas, hormonas, proteínas de transporte, y factores de fijación, propagación y crecimiento.
Application
El suero bovino fetal, grado experimental se ha utilizado como suplemento:
  • del medio de células endoteliales (ECMed) para el cultivo de células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC
  • ) en el medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) para resuspender las células del estroma derivado del tejido adiposo humano (ASC)
  • en el medio de cultivo de tejidos 199 (TCM199) para la maduración in vitro de ovocitos
  • en el medio esencial mínimo (MEM) de Earle para cultivo de células de riñón canino Madin-Darby (MDCK) II
Biochem/physiol Actions
El suero bovino fetal (FBS) se utiliza principalmente en cultivos de órganos, células y tejidos. El FBS es la primera opción para ser utilizado como suplemento en todos los medios de cultivo de células eucariotas. Propicia la proliferación y la viabilidad de la mayoría de los tipos de células.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)