Merck
SY3H94E1CB15
Synthonix Corporation
3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.50 M in THF
Sinónimos:
bromo(3,4-difluorobenzyl)zinc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
272.41
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)