Saltar a
1383000
USP
Meperidine Related Compound A
Sinónimos:
(Ethyl 1-ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23NO2
Número CAS:
Peso molecular:
261.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
meperidine
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
125451914412881800184
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)