Merck
InicioProductosMicrobiología industrialVigilancia medioambiental y simulación de procesos asépticos
Vigilancia medioambiental y simulación de procesos asépticos
La seguridad de los pacientes es crucial, por lo que los productos farmacéuticos se fabrican bajo estrictos controles. La monitorización microbiana desempeña un papel vital en el cumplimiento de la normativa GMP, demostrando que los procesos de fabricación, especialmente en la producción aséptica, están bien gestionados.
Explore nuestra completa gama de soluciones conformes con GMP para la monitorización microbiana en la fabricación farmacéutica aséptica, que incluye la monitorización de superficies, personal y aire. También ofrecemos soluciones a medida para aisladores y RABS con el fin de mejorar su flujo de trabajo.
Además, proporcionamos medios de cultivo granulados y listos para usar para rellenos de medios y simulaciones de procesos asépticos, apoyando la monitorización ambiental clásica.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 167
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 167
Comparar
Número de producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Muestreadores de aire microbianos
Nuestros muestreadores de aire se basan en diferentes principios, lo que permite una selección tecnológica que se adapte a sus necesidades de monitorización medioambiental. Ofrecemos productos específicamente diseñados para zonas con riesgo de explosión, salas limpias y aisladores, y monitorización de gases comprimidos. Nuestros sistemas de monitorización fáciles de usar están diseñados para muchas necesidades de monitorización medioambiental.
  • El nuevo MAS-100 Sirius® muestreador de aire microbiano portátil mejora la monitorización activa del aire en salas blancas de alto grado, haciéndola más fiable y cómoda que nunca. Diseñado para un entorno digital, este muestreador de aire admite la integridad de los datos y la trazabilidad completa para garantizar el cumplimiento.
  • El muestreador de aire activo MAS-100 VF® está específicamente diseñado para entornos controlados. Su diseño compacto y sus características de fácil manejo lo hacen ideal para monitorizar la calidad del entorno.
  • El MAS-100 Atmos® muestreador de gases comprimidos es sencillo, seguro y cumple la norma 21 CFR Parte 11, lo que permite una detección fácil y automática de la contaminación microbiana en gases.
  • Las placas de sedimentación ICR e ICRplus presentan un elevado volumen de llenado de 30 mL en placas de 90 mm. Están irradiadas con rayos gamma y triplemente embolsadas, lo que las hace ideales tanto para la monitorización activa del aire con los muestreadores de aire MAS-100® como para el muestreo pasivo de aire microbiano en aisladores y salas blancas.
Monitorización de superficies y personal
Proporcionamos una amplia selección de placas adaptadas para la monitorización ambiental en aisladores y salas blancas críticas, incluidas las placas de contacto ICR no bloqueables e ICRplus bloqueables con TSA + LTHTh.
  • Las placas de contacto ICR están diseñadas para minimizar el riesgo de contaminación, ya que se fabrican en salas blancas. Las versiones ICRplus/RTplus con cierre pueden transportarse de forma segura para su incubación en condiciones aeróbicas, microaerófilas o anaeróbicas.
  • ICR Swabs están diseñadas para pruebas de ausencia-presencia en superficies secas en aisladores y salas limpias de difícil acceso para el control de superficies y personal. Las características clave incluyen:
Soluciones de aisladores y RABS
Los aisladores y RABS están diseñados para eliminar el contacto humano durante la fabricación controlada.
Medios de cultivo para la simulación de procesos asépticos
Nuestros medios granulados irradiados y con triple envoltura o medios listos para usar alivian las preocupaciones acerca de poner en peligro los procesos validados durante los ensayos de llenado de medios.
  • Los medios de cultivo granulados, cuidadosamente formulados, permiten a los fabricantes farmacéuticos realizar ensayos de llenado de medios eficientes con riesgos mínimos.
  • Los medios de cultivo listos para usar, como el caldo de soja Tryptic (TSB) y el caldo de peptona vegetal (VPB), se someten a esterilización en autoclave y a un proceso de prefiltración en dos pasos, lo que garantiza su calidad.
    Recursos relacionados
    Página 1 de 3
    Inicie sesión para continuar.
    ¿No tiene una cuenta?
    Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.