Merck
AABH14DC592D
AA BLOCKS, INC.
Lithium Hydroxide Monohydrate
Synonym(e):
lithium hydroxide hydrate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3O2Li1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.96
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Inchi Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)