Direkt zum Inhalt
Merck

AABH14DC640E

AA BLOCKS, INC.

Mafenide

Synonym(e):

4-(aminomethyl)benzenesulfonamide

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H10O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C7H10N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)

Inchi Key

TYMRLRRVMHJFTF-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US

Purity

96%

Storage temp.

2~8C





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen