Direkt zum Inhalt
Merck

AABH14DC6CD0

AA BLOCKS, INC.

2-Acetamido-3-nitro-4-picolline

Synonym(e):

N-(4-methyl-3-nitro-2-pyridinyl)acetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H9O3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H9N3O3/c1-5-3-4-9-8(10-6(2)12)7(5)11(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,12)

Inchi Key

GUFBUIQPFAKZPM-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

2-8C

Country of Origin

US



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Acetamido-3-nitro-4-picolline




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen