Direkt zum Inhalt
Merck

AABH14DCBD5A

AA BLOCKS, INC.

3-Bromo-4-methoxyphenyl mesylate

Synonym(e):

3-bromo-4-methoxyphenyl methanesulfonate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H9O4Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.13
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H9BrO4S/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)9)13-14(2,10)11/h3-5H,1-2H3

Inchi Key

OKYUXDVBQAPOJE-UHFFFAOYSA-N

Purity

96%

Storage temp.

RT

Country of Origin

US



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Bromo-4-methoxyphenyl mesylate




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen