Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H8NO4P.Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);
Inchi Key
YQSBOERSRZHKIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.