Merck
AABH14DCD3EC
AA BLOCKS, INC.
Strontium bromide
Synonym(e):
strontium dibromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Inchi Key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)