Merck
AABH14DCDC8E
AA BLOCKS, INC.
4'-Tert-butyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Synonym(e):
4'-tert-butyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H18O2
Molekulargewicht:
254.33
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)14-6-4-5-7-15(14)16(18)19/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
Inchi Key
WYIJUURMGVBXEM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)