Merck
AABH30371CDA
AA BLOCKS, INC.
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
Synonym(e):
3-isobutyl-8-(methoxymethyl)-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H18O3N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
Inchi Key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)