Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DDCC47

AA BLOCKS, INC.

(6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dion

Synonym(e):

(6S,8S,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetoxyacetyl)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl butyrate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Purity

95%

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27?/m0/s1

Inchi Key

WYQPLTPSGFELIB-KGQPDAEUSA-N

Storage temp.

2~8C





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen