Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DDCE7A

AA BLOCKS, INC.

Sodiumantimonate

Synonym(e):

trisodium antimonate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/3Na.4O.Sb/q3*+1;;3*-1;

Inchi Key

NSBGJRFJIJFMGW-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

RT

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen