Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3
Inchi Key
LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaethylene Glycol Monododecyl Ether
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.