Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DDEED5

AA BLOCKS, INC.

H-Ala-Ala-Phe-Amc

Synonym(e):

(2S)-2-[((2S)-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}propanoyl)amino]-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-3-phenylpropanamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C25H28O5N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

2~8C

Inchi Code

1S/C25H28N4O5/c1-14-11-22(30)34-21-13-18(9-10-19(14)21)28-25(33)20(12-17-7-5-4-6-8-17)29-24(32)16(3)27-23(31)15(2)26/h4-11,13,15-16,20H,12,26H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,33)(H,29,32)/t15-,16-,20-/m0/s1

Inchi Key

FVRLYIFIDKXFHU-FTRWYGJKSA-N

Purity

99%

Country of Origin

US



Still not finding the right product?

Explore all of our products under H-Ala-Ala-Phe-Amc




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen