Merck
AABH93DDFCA6
AA BLOCKS, INC.
1H,5H,11H,15H-Xantheno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j€²]diquinolizin-18-ium, 9-cyano-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-, perchlorate
Synonym(e):
16-cyano-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1(27),2,4(15),5(28),13,16,18-heptaen-3-ylium perchlorate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C26H26N3O.ClHO4/c27-15-22-20-13-16-5-1-9-28-11-3-7-18(23(16)28)25(20)30-26-19-8-4-12-29-10-2-6-17(24(19)29)14-21(22)26;2-1(3,4)5/h13-14H,1-12H2;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Inchi Key
HACOCUMLBPNDIN-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Purity
98%
Storage temp.
2~8C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)