Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DDFF1B

AA BLOCKS, INC.

Cevimeline

Synonym(e):

(2R,3'R)-2-methyl-1'-azaspiro[[1,3]oxathiolane-5,3'-bicyclo[2.2.2]octane]

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H17O1N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H17NOS/c1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,10-/m1/s1

Inchi Key

WUTYZMFRCNBCHQ-PSASIEDQSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

N/A





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen