Merck
AABH93DE2B2B
AA BLOCKS, INC.
1-(m-Tolyloxy)propan-2-ol
Synonym(e):
1-(3-methylphenoxy)-2-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-8-4-3-5-10(6-8)12-7-9(2)11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3
Inchi Key
DKTVQFUMIUPSGI-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
RT
Country of Origin
CN
Purity
85.0%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)