Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DE44BF

AA BLOCKS, INC.

Endosulfan sulfate

Synonym(e):

(5aR,6R,9S,9aS)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methanobenzo[e][1,3,2]dioxathiepine 3,3-dioxide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Purity

98%

Storage temp.

-20C

Inchi Code

1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2

Inchi Key

AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Endosulfan sulfate




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen