Direkt zum Inhalt
Merck

AABH93DE47DA

AA BLOCKS, INC.

1-Arachidonoyl Glycerol

A solution in acetonitrile

Synonym(e):

2,3-dihydroxypropyl (5E,8E,11E,14E)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C23H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.55
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Purity

95%9112

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-21-22(25)20-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+

Inchi Key

DCPCOKIYJYGMDN-CGRWFSSPSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen