Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C5H14NO2P.ClH/c1-2-9(7,8)5-3-4-6;/h2-6H2,1H3,(H,7,8);1H
Inchi Key
CFQFXUJBWMPODB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.