Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c1-3-14-10(2)8-11-4-5-13-12(9-11)6-7-15-13;/h4-7,9-10,14H,3,8H2,1-2H3;1H
Inchi Key
YJEXOIDIYJUVNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.