Merck
AABH97CD588D
AA BLOCKS, INC.
ALpha-naphthyl acid phosphate monosodium salt
Synonym(e):
naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate, sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H2,11,12,13);
Inchi Key
JLXZPNKLKQVKHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)