Merck
AABH97CD6FB2
AA BLOCKS, INC.
(S)-Verapamil (hydrochloride)
Synonym(e):
(2R)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H39O4N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/t27-;/m0./s1
Inchi Key
DOQPXTMNIUCOSY-YCBFMBTMSA-N
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)