Merck
AABH97CD71EF
AA BLOCKS, INC.
17α-Hydroxypregnenolone
Synonym(e):
1-((8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.48
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Inchi Key
JERGUCIJOXJXHF-QUPIPBJSSA-N
Storage temp.
2~8C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)