Merck
AABH97CD7DB1
AA BLOCKS, INC.
Mecoprop 2-ethylhexyl ester
Synonym(e):
2-ethylhexyl 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H27O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.86
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H27ClO3/c1-5-7-8-15(6-2)12-21-18(20)14(4)22-17-10-9-16(19)11-13(17)3/h9-11,14-15H,5-8,12H2,1-4H3
Inchi Key
NWTKQOOQEPXMMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)