Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)/t10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Inchi Key
RGZDLTASXRMKKF-RXEVBYPSSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.