Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CD80B0

AA BLOCKS, INC.

Glyceryl trilinolenate

A solution in ethanol

Synonym(e):

propane-1,2,3-triyl (9E,9'E,9''E,12E,12'E,12''E,15E,15'E,15''E)-tris(octadeca-9,12,15-trienoate)

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

-20C

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7+,11-8+,12-9+,19-16+,20-17+,21-18+,28-25+,29-26+,30-27+

Inchi Key

UBEIMDKGOYBUKT-IQDUZEPSSA-N

Purity

98%





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen