Merck
AABH97CD81E5
AA BLOCKS, INC.
Hydroxy Desmethyl Bosentan
Synonym(e):
4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-hydroxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H27O7N5S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
553.6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C26H27N5O7S/c1-26(2,16-33)17-8-10-18(11-9-17)39(35,36)31-22-21(38-20-7-4-3-6-19(20)34)25(37-15-14-32)30-24(29-22)23-27-12-5-13-28-23/h3-13,32-34H,14-16H2,1-2H3,(H,29,30,31)
Inchi Key
JXXCMZWROOURSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)