Merck
AABH97CD8293
AA BLOCKS, INC.
Diazoxide-d3
Synonym(e):
7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide d_3_
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2N2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.69
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4,10-11H,1H2/i1D2
Inchi Key
LOKZAVCIAGCAKR-DICFDUPASA-N
Country of Origin
US
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)