Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CD845C

AA BLOCKS, INC.

Cercosporin

Synonym(e):

6,12-dihydroxy-8,9-bis(2-hydroxypropyl)-7,10-dimethoxyperyleno[1,12-def][1,3]dioxepine-5,11-dione

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C29H26O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C29H26O10/c1-10(30)5-12-18-19-13(6-11(2)31)29(37-4)27(35)21-15(33)8-17-23(25(19)21)22-16(38-9-39-17)7-14(32)20(24(18)22)26(34)28(12)36-3/h7-8,10-11,30-32,35H,5-6,9H2,1-4H3

Inchi Key

JWFLIMIGORGZMQ-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen