Merck
AABH97CD8499
AA BLOCKS, INC.
Octacosanoic Acid methyl ester
Synonym(e):
methyl octacosanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C29H58O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.78
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C29H58O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29(30)31-2/h3-28H2,1-2H3
Inchi Key
ZKHOYAKAFALNQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)