Merck
AABH97CD8588
AA BLOCKS, INC.
FR900098 (sodium salt)
Synonym(e):
sodium hydrogen 3-[acetyl(hydroxy)amino]propylphosphonate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O5N1P1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.11
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Inchi Key
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)