Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CD859F

AA BLOCKS, INC.

Cholesterol β-D-Glucoside

Synonym(e):

(3beta)-cholest-5-en-3-yl beta-D-glucopyranoside

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C33H56O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.8
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1

Inchi Key

FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N

Purity

95%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen