Merck
AABH97CD867E
AA BLOCKS, INC.
Sulprostone
A solution in methyl acetate
Synonym(e):
(5E)-7-((1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-((R,E)-3-hydroxy-4-phenoxybut-1-en-1-yl)-5-oxocyclopentyl)-N-(methylsulfonyl)hept-5-enimidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
95%
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C23H31NO7S/c1-32(29,30)24-23(28)12-8-3-2-7-11-19-20(22(27)15-21(19)26)14-13-17(25)16-31-18-9-5-4-6-10-18/h2,4-7,9-10,13-14,17,19-20,22,25,27H,3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,28)/b7-2+,14-13+/t17-,19-,20-,22-/m1/s1
Inchi Key
UQZVCDCIMBLVNR-MCOQOZQRSA-N
Storage temp.
-20C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)