Merck
AABH97CD895A
AA BLOCKS, INC.
1,2-Dipalmitoyl-3-Linoleoyl-rac-glycerol
Synonym(e):
2,3-bis(palmitoyloxy)propyl (9E,12E)-9,12-octadecadienoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C53H98O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
831.36
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Key
MTWYSKGJIDFSRC-DHSNEXAOSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C53H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(59-53(56)47-44-41-38-35-32-28-24-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-26,50H,4-15,17-18,20-24,27-49H2,1-3H3/b19-16+,26-25+
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)