Merck
AABH97CD8BAC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Perchlorate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/Ca.ClHO4.2H/c;2-1(3,4)5;;/h;(H,2,3,4,5);;
Inchi Key
QHNMGOPAZNDLNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)