Merck
AABH97CDA3DE
AA BLOCKS, INC.
Gamma-glutamylcysteine
Synonym(e):
(2S)-2-amino-5-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H14O5N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.28
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Inchi Key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gamma-glutamylcysteine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)