Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CDBC25

AA BLOCKS, INC.

Cyproheptadine

Synonym(e):

4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H21N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C21H21N/c1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3

Inchi Key

JJCFRYNCJDLXIK-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

2~8C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Cyproheptadine




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen