Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CE7698

AA BLOCKS, INC.

Pirbuterol Acetate

Synonym(e):

6-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)-3-pyridinol acetate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H24O5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.35
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)

Inchi Key

QSXMZJGGEWYVCN-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

N/A

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen