Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CE78EE

AA BLOCKS, INC.

N-cyclohexyl-1H-benzimidazol-2-amine

Synonym(e):

N-cyclohexyl-1H-benzimidazol-2-amine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H17N3
Molekulargewicht:
215.3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C13H17N3/c1-2-6-10(7-3-1)14-13-15-11-8-4-5-9-12(11)16-13/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2,(H2,14,15,16)

Inchi Key

PKTNGYZDDOIBKR-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen