Merck
AABH97CEA7B2
AA BLOCKS, INC.
1-(7-amino-5-phenyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)ethanone
Synonym(e):
1-(7-amino-5-phenyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H10O2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H10N4O2/c1-7(18)9-10(14)12-13(17-19-16-12)15-11(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,14H2,1H3
Inchi Key
WCVHYOVMLHUVCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)