Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D0938B

AA BLOCKS, INC.

2-(2-Benzoxazolylthio)-N-[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide

Synonym(e):

2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-[5-(ethylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H12O2N4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.46
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C13H12N4O2S3/c1-2-20-13-17-16-11(22-13)15-10(18)7-21-12-14-8-5-3-4-6-9(8)19-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16,18)

Inchi Key

BQRGGNQCZWWTGM-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen